Stampa…
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310911-1G OR310911-500MG
APOSOR310911-1GEA 894 EUR
APOSOR310911-1G APOSOR310911-500MG
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(pyridin-4-yloxy)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261175
CAS Number: 308386-35-8