Stampa…
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-methoxybenzene
OR310902-1G OR310902-250MG
APOSOR310902-1GEA 292 EUR
APOSOR310902-1G APOSOR310902-250MG
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
4-Chloro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrClO
Peso molecolare: 235,506 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907927
CAS Number: 103347-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II