Stampa…
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310900-1G OR310900-500MG
APOSOR310900-1GEA 336 EUR
APOSOR310900-1G APOSOR310900-500MG
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08531038
CAS Number: 1219-33-6