Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310899-1G
OR310899-250MG
OR310899-5G
APOSOR310899-1GEA
87.3
EUR
APOSOR310899-1G
APOSOR310899-250MG
APOSOR310899-5G
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Formula:
C₈H₆ClNO₄ Peso molecolare: 215,591 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00482383 CAS Number: 53553-14-3 |