Stampa…
2-(Chloromethyl)-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310896-1G OR310896-500MG
APOSOR310896-1GEA 873 EUR
APOSOR310896-1G APOSOR310896-500MG
2-(Chloromethyl)-5-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-5-methylpyridine
Formula: C₇H₈ClN
Peso molecolare: 141,598 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697586
CAS Number: 767-01-1