Stampa…
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310891-250MG OR310891-100MG
APOSOR310891-250MGEA 606 EUR
APOSOR310891-250MG APOSOR310891-100MG
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
trans-2,5-Bis-(hydroxymethyl)-1,4-dioxane
Formula: C₆H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659995
CAS Number: 87133-52-6