Stampa…
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310886-1G OR310886-500MG
APOSOR310886-1GEA 727 EUR
APOSOR310886-1G APOSOR310886-500MG
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
5-Bromopyrimidine-2,4-diamine
Formula: C₄H₅BrN₄
Peso molecolare: 189,013 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848482
CAS Number: 1004-01-9