Stampa…
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310625-5G OR310625-1G
APOSOR310625-5GEA 626 EUR
APOSOR310625-5G APOSOR310625-1G
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Phenyl N-(propan-2-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso molecolare: 179,216 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276276
CAS Number: 17614-10-7