Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₄NO₆P Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08443722 CAS Number: 89524-99-2 |