Stampa…
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310580-5G OR310580-1G
APOSOR310580-5GEA 238 EUR
APOSOR310580-5G APOSOR310580-1G
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
4-(6-Methyl-4,8-dioxo-1,3,6,2-dioxazaborocan-2-yl)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₂BNO₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26793795
CAS Number: 1072960-67-8