Stampa…
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310554-1G OR310554-5G OR310554-2.5G OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA 497 EUR
APOSOR310554-1G APOSOR310554-5G APOSOR310554-2.5G APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Formula: C₁₃H₂₄O₂
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00995144
CAS Number: 74603-16-0