Stampa…
1,3-Di-tert-butyl 2-methylpropanedioate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310525-5G OR310525-1G
APOSOR310525-5GEA 793 EUR
APOSOR310525-5G APOSOR310525-1G
1,3-Di-tert-butyl 2-methylpropanedioate
1,3-Di-tert-butyl 2-methylpropanedioate
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Peso molecolare: 230,301 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797699
CAS Number: 34812-95-8