Stampa…
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR310510-1G OR310510-250MG OR310510-500MG
APOSOR310510-1GEA 715 EUR
APOSOR310510-1G APOSOR310510-250MG APOSOR310510-500MG
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
2-Chloro-4-(furan-2-yl)-6-methylaniline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₀ClNO·ClH
Peso molecolare: 244,117 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27957330
CAS Number: 1565845-72-8