Stampa…
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31051-1G OR31051-250MG
APOSOR31051-1GEA 534 EUR
APOSOR31051-1G APOSOR31051-250MG
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
2-Bromo-5-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅BrN₂O₃
Peso molecolare: 233,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21605255
CAS Number: 1805025-96-0