Stampa…

[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR310479-5G OR310479-1G
APOSOR310479-5GEA 205 EUR
APOSOR310479-5G APOSOR310479-1G
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene 95%
[(2-Ethylhexyl)oxy]benzene
Formula: C₁₄H₂₂O
Peso molecolare: 206,324 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20109150
CAS Number: 82001-49-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR