Stampa…
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31047-1G OR31047-5G
APOSOR31047-1GEA 78.6 EUR
APOSOR31047-1G APOSOR31047-5G
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
Peso molecolare: 208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD23135760
CAS Number: 93233-21-7