Stampa…
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR310468-5G OR310468-1G
APOSOR310468-5GEA 533 EUR
APOSOR310468-5G APOSOR310468-1G
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
2-Nitro-5-(thiomorpholin-4-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂S
Peso molecolare: 239,294 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27957311
CAS Number: 404009-18-3