Stampa…
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR310457-5G OR310457-1G
APOSOR310457-5GEA 469 EUR
APOSOR310457-5G APOSOR310457-1G
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
2-[4-(3-Amino-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethan-1-ol
Formula: C₁₂H₁₈N₄O₃
Peso molecolare: 266,296 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00545981
CAS Number: 23470-44-2