Stampa…
3-Bromo-5-chloro-1-(toluene-4-sulphonyl)-7-azaindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-chloro-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR310432-1G OR310432-5G OR310432-25G
APOSOR310432-1GEA 126 EUR
APOSOR310432-1G APOSOR310432-5G APOSOR310432-25G
3-Bromo-5-chloro-1-(toluene-4-sulphonyl)-7-azaindole
3-Bromo-5-chloro-1-(toluene-4-sulphonyl)-7-azaindole
Formula: C₁₄H₁₀BrClN₂O₂S
Peso molecolare: 385,663 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11616455
CAS Number: 866546-10-3