Stampa…
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-iodo-2-methylbenzyl alcohol
OR310415-1G OR310415-5G OR310415-10G
APOSOR310415-1GEA 108 EUR
APOSOR310415-1G APOSOR310415-5G APOSOR310415-10G
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol
Formula: C₈H₉IO
Peso molecolare: 248,061 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397813
CAS Number: 76350-89-5