Stampa…
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Ethynyl-4-isopropylbenzene
OR31041-10G OR31041-1G OR31041-5G
APOSOR31041-10GEA 201 EUR
APOSOR31041-10G APOSOR31041-1G APOSOR31041-5G
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Formula: C₁₁H₁₂
Peso molecolare: 144,213 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03839988
CAS Number: 23152-99-0