Stampa…
2-Methoxy-6-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310383-250MG OR310383-1G OR310383-5G
APOSOR310383-250MGEA 69.8 EUR
APOSOR310383-250MG APOSOR310383-1G APOSOR310383-5G
2-Methoxy-6-nitrophenol
2-Methoxy-6-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₄
Peso molecolare: 169,135 g/mol
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08693430
CAS Number: 15969-08-1