Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310382-1G
OR310382-500MG
APOSOR310382-1GEA
487
EUR
APOSOR310382-1G
APOSOR310382-500MG
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Benzyl N-[(1R)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formula:
C₁₁H₁₅N₃O₃ Peso molecolare: 237,255 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26936353 CAS Number: 57355-13-2 |