Stampa…
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310379-1G OR310379-500MG
APOSOR310379-1GEA 487 EUR
APOSOR310379-1G APOSOR310379-500MG
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formula: C₈H₁₇N₃O₃
Peso molecolare: 203,239 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20535463
CAS Number: 41863-52-9