Stampa…
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310376-1G OR310376-500MG
APOSOR310376-1GEA 487 EUR
APOSOR310376-1G APOSOR310376-500MG
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
3-Bromo-2-(2-chlorophenoxy)pyridine
Formula: C₁₁H₇BrClNO
Peso molecolare: 284,536 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14651748
CAS Number: 1215809-13-4