Stampa…
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Formyl-2-nitrophenyl)acetamide, 4-Acetamido-3-nitrobenzaldehyde
OR310363-1G OR310363-5G
APOSOR310363-1GEA 176 EUR
APOSOR310363-1G APOSOR310363-5G
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
4'-Formyl-2'-nitroacetanilide
Formula: C₉H₈N₂O₄
Peso molecolare: 208,171 g/mol
Punto di fusione: 155…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092015
CAS Number: 51818-98-5