Stampa…
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310352-1G OR310352-500MG
APOSOR310352-1GEA 669 EUR
APOSOR310352-1G APOSOR310352-500MG
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Formula: C₁₄H₂₀O₂
Peso molecolare: 220,307 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C (0,7 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26523316
CAS Number: 55168-32-6