Stampa…
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310349-1G OR310349-500MG
APOSOR310349-1GEA 487 EUR
APOSOR310349-1G APOSOR310349-500MG
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₆
Peso molecolare: 240,209 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844682
CAS Number: 88755-16-2