Stampa…
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
Fornitore: Apollo Scientific
OR310346-1G OR310346-500MG
APOSOR310346-1GEA 671 EUR
APOSOR310346-1G APOSOR310346-500MG
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
2,3,4,5,6,7-Hexahydro-1H-indole-2,4-dione
Formula: C₈H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24578817
CAS Number: 58130-32-8