Stampa…
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3S,4S)-Methyl 1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate, (3S,4S)-1-Benzyl-3-(methoxycarbonyl)-4-methylpyrrolidine
OR310342-1G OR310342-500MG
APOSOR310342-1GEA 671 EUR
APOSOR310342-1G APOSOR310342-500MG
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Methyl (3S,4S)-1-benzyl-4-methylpyrrolidine-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22420558
CAS Number: 181114-98-7