Stampa…
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
OR310341-1G OR310341-500MG
APOSOR310341-1GEA 611 EUR
APOSOR310341-1G APOSOR310341-500MG
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
8-Phenyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₈O₃
Peso molecolare: 246,302 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26399860
CAS Number: 56327-24-3