Stampa…
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310333-1G OR310333-500MG
APOSOR310333-1GEA 611 EUR
APOSOR310333-1G APOSOR310333-500MG
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₄H₁₁BrN₂O
Peso molecolare: 303,154 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26523310
CAS Number: 875639-78-4