Stampa…
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
OR310332-1G OR310332-500MG
APOSOR310332-1GEA 611 EUR
APOSOR310332-1G APOSOR310332-500MG
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formula: C₉H₁₄N₄O₂
Peso molecolare: 210,233 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12405839
CAS Number: 1082745-50-3