Stampa…
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR310331-1G OR310331-500MG
APOSOR310331-1GEA 727 EUR
APOSOR310331-1G APOSOR310331-500MG
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
2-{[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]amino}acetonitrile hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₄N₂O₂·ClH
Peso molecolare: 242,702 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26523309
CAS Number: 94459-09-3