4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310327-1G
OR310327-500MG
APOSOR310327-1GEA
487
EUR
APOSOR310327-1G
APOSOR310327-500MG
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
4-Methyl-6-nitro-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Formula:
C₉H₇NO₆ Peso molecolare: 225,155 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26523308 CAS Number: 861588-35-4 |