Stampa…
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR310322-1G OR310322-500MG
APOSOR310322-1GEA 611 EUR
APOSOR310322-1G APOSOR310322-500MG
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 1-(5-formylpyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₁₂H₁₁N₃O₃
Peso molecolare: 245,234 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23579693
CAS Number: 1505914-27-1