Stampa…
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310321-1G OR310321-5G
APOSOR310321-1GEA 139 EUR
APOSOR310321-1G APOSOR310321-5G
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
2-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-hydroxy-1-phenylethan-1-one
Formula: C₁₆H₁₇NO₂
Peso molecolare: 255,312 g/mol
Punto di fusione: 157…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00837364
CAS Number: 33458-29-6