Stampa…
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethanone
OR310313-1G OR310313-100MG OR310313-250MG
APOSOR310313-1GEA 633 EUR
APOSOR310313-1G APOSOR310313-100MG APOSOR310313-250MG
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
1-(6-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)ethan-1-one
Formula: C₈H₈ClNO
Peso molecolare: 169,608 g/mol
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18258044
CAS Number: 1256791-13-5