Stampa…
(3,4-Diaminophenyl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310306-1G OR310306-500MG
APOSOR310306-1GEA 590 EUR
APOSOR310306-1G APOSOR310306-500MG
(3,4-Diaminophenyl)methanol
(3,4-Diaminophenyl)methanol
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,167 g/mol
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173951
CAS Number: 63189-98-0