Stampa…
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Carboxy-6-methyl-1-benzothiophene, 6-Methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
OR3103-1G OR3103-5G OR3103-25G
APOSOR3103-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3103-1G APOSOR3103-5G APOSOR3103-25G
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 99%
6-Methylbenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₂S
Punto di fusione: 243…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07377056
CAS Number: 1467-86-3