Stampa…
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31027-1G OR31027-250MG OR31027-5G
APOSOR31027-1GEA 632 EUR
APOSOR31027-1G APOSOR31027-250MG APOSOR31027-5G
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone 95%
2’-Bromo-4’-iodoacetophenone
Formula: C₈H₆BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391606
CAS Number: 1261816-56-1