Stampa…
1-Methylnaphthalene-2-boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1-Methylnaphthalen-2-yl)boronic acid
OR310268-500MG OR310268-1G
APOSOR310268-500MGEA 321 EUR
APOSOR310268-500MG APOSOR310268-1G
1-Methylnaphthalene-2-boronic acid 97%
1-Methylnaphthalene-2-boronic acid
Formula: C₁₁H₁₁BO₂
Peso molecolare: 186,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566508
CAS Number: 590401-47-1