Stampa…
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR310251-1G OR310251-100MG OR310251-250MG
APOSOR310251-1GEA 0 EUR
APOSOR310251-1G APOSOR310251-100MG APOSOR310251-250MG
2-Bromo-1-methylnaphthalene 95%
2-Bromo-1-methylnaphthalene
Formula: C₁₁H₉Br
Peso molecolare: 221,093 g/mol
Punto di fusione: 31…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10000779
CAS Number: 20601-22-3