8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR31023-1G
OR31023-250MG
APOSOR31023-1GEA
188
EUR
APOSOR31023-1G
APOSOR31023-250MG
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₀H₅ClO₄ Peso molecolare: 224,597 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13187195 CAS Number: 107747-67-1 |