Stampa…
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzylamineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR310225-1G OR310225-500MG
APOSOR310225-1GEA 727 EUR
APOSOR310225-1G APOSOR310225-500MG
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzylamineboronic acid
2-(tert-Butoxycarbonyl)benzylamineboronic acid
Formula: C₁₂H₁₈BNO₄
Peso molecolare: 251,087 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663974
CAS Number: 433969-27-8