Stampa…
4-Cyano-3,5-(ditrimethylsilyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR310202-1G OR310202-500MG
APOSOR310202-1GEA 611 EUR
APOSOR310202-1G APOSOR310202-500MG
4-Cyano-3,5-(ditrimethylsilyl)pyridine
4-Cyano-3,5-(ditrimethylsilyl)pyridine
Formula: C₁₂H₂₀N₂Si₂
Peso molecolare: 248,472 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701446
CAS Number: 827616-49-9