Stampa…
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3102-25G OR3102-500MG
APOSOR3102-25GEA 135 EUR
APOSOR3102-25G APOSOR3102-500MG
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine 97%
4-Chlorothieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₃ClN₂S
Peso molecolare: 170,619 g/mol
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00122144
CAS Number: 16269-66-2