Stampa…
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Fornitore: Apollo Scientific
OR310190-1G OR310190-500MG
APOSOR310190-1GEA 611 EUR
APOSOR310190-1G APOSOR310190-500MG
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
4-[(5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-yl)oxy]phenol
Formula: C₈H₅BrN₂O₂S
Peso molecolare: 273,107 g/mol
Punto di fusione: 167…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21605750
CAS Number: 946884-41-9