Stampa…
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31019-1G OR31019-5G
APOSOR31019-1GEA 79.9 EUR
APOSOR31019-1G APOSOR31019-5G
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
Formula: C₄H₂Cl₂O₂
Peso molecolare: 152.963 g/mol
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02751908
CAS Number: 62674-12-8