Stampa…
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31018-1G OR31018-250MG OR31018-5G
APOSOR31018-1GEA 132 EUR
APOSOR31018-1G APOSOR31018-250MG APOSOR31018-5G
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
2-Chloro-5-methyl-4-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₆H₇ClN₂S
Peso molecolare: 174,651 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21790275
CAS Number: 213334-25-9